Learn More
- Home
- Products
- Spritzen für die Chromatographie
- Zubehör für Chromatographiespritzen
- Trajan™ Ersatzkolben
Trajan™ Ersatzkolben
Artikelnummer. 10525749
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 μL Abnehmbare geführte Kolbenspritze
10 μL Gasdichte Spritze mit abnehmbarer Nadel für CTC/Carlo Erba/Fisons Autosampler
10 μL Gasdichter Autosampler mit fester Nadel
100 μL Gasdichte Spritze mit fester Nadel für Carlo Erba , CTC , Fisons Autosampler
Abnehmbares Anschlusstück, gasdichte Spritze (10 ml)
Feste Nadel, gasdichte Spritze (10 μl)
Gasdichte Spritze mit abnehmbarer Nadel (10 μl)
P250-GT Code-Spritze (250 μl)
Rheodyne und Valco Ventile
Spritze 009472, 009462
Spritze; 100 μl
Spritzenmodelle SG-003987, SG-003988, 25 μL
Spritzenmodelle SG-003988, SG-003985, 25 μL
Spritzennadeln (10 μl)
Spritzennadeln (10 μl), feste, gasdichte Spritze
Spritzennadeln (100 μl), gasdichte Spritze
Spritzennadeln (100 μl), gasdichte Spritze mit abnehmbarer Nadel
Spritzennadeln (25 μl), CTC Gasdichte Spritze
Spritzennadeln (25 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel
Spritzennadeln (25 μl), gasdichte Spritze mit fester oder abnehmbarer Nadel
Spritzennadeln (250 μl), CTC Gasdichte Spritze
Spritzennadeln (250 μl), gasdichte Spritze
Spritzennadeln (5 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel
Spritzennadeln (5 ml), gasdichte Spritze
Spritzennadeln (50 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel
Spritzennadeln (500 μl), CTC Gasdichte Spritze
Spritzennadeln (500 μl), gasdichte Spritze mit fester oder abnehmbarer Nadel
Produkttyp:
Ersatzkolben (alte Ausführung), P25F-BT-GT
Ersatzkolben, 10A-VP
Ersatzkolben, 10R-C/T-GT
Ersatzkolben, P10-GP-GT
Ersatzkolben, P100-GT
Ersatzkolben, P100F-C/T-GT
Ersatzkolben, P100R-C/T-GT
Ersatzkolben, P10F-BT-GT
Ersatzkolben, P10F-C/T-GT
Ersatzkolben, P10MD-GT
Ersatzkolben, P10R-GT
Ersatzkolben, P25-GT
Ersatzkolben, P250F-CTC-GT
Ersatzkolben, P250R-C/T-GT
Ersatzkolben, P25F-C/T-GT
Ersatzkolben, P25F-CTC-GT
Ersatzkolben, P25MD-GT
Ersatzkolben, P25R-C/T-GT
Ersatzkolben, P500-GT
Ersatzkolben, P500F-CTC-GT
Ersatzkolben, P50F-C/T-GT
Ersatzkolben, P5F-PE-GT
Ersatzkolben, P5MD-GT
Kolben
Nur 50 ml-Ersatzkolben
Pakningsstørrelse:
1 Stück
2 Stück
27 product options available for selection
| Artikelnummer. | Zur Verwendung mit (Geräte) | Produkttyp | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10525749 | P250-GT Code-Spritze (250 μl) | Kolben | 1 Stück |
| 15208533 | 10 μL Abnehmbare geführte Kolbenspritze | Ersatzkolben, P10-GP-GT | 1 Stück |
| 15248573 | Spritzennadeln (500 μl), CTC Gasdichte Spritze | Ersatzkolben, P500F-CTC-GT | 1 Stück |
| 15258533 | 10 μL Gasdichter Autosampler mit fester Nadel | Ersatzkolben, P10F-C/T-GT | 2 Stück |
| 10274982 | Spritzennadeln (10 μl) | Ersatzkolben, 10A-VP | 1 Stück |
| 15298523 | Spritzennadeln (10 μl), feste, gasdichte Spritze | Ersatzkolben, P10F-C/T-GT | 1 Stück |
| 12801901 | Spritzennadeln (5 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel | Ersatzkolben, P5F-PE-GT | 1 Stück |
| 15218543 | Spritzenmodelle SG-003987, SG-003988, 25 μL | Ersatzkolben, P25F-C/T-GT | 1 Stück |
| 15298533 | Spritzennadeln (25 μl), gasdichte Spritze mit fester oder abnehmbarer Nadel | Ersatzkolben, P25-GT | 1 Stück |
| 15248533 | Gasdichte Spritze mit abnehmbarer Nadel (10 μl) | Ersatzkolben, P10R-GT | 2 Stück |
| 12841901 | Spritzennadeln (100 μl), gasdichte Spritze | Ersatzkolben, P100-GT | 1 Stück |
| 10388254 | Spritzennadeln (100 μl), gasdichte Spritze mit abnehmbarer Nadel | Ersatzkolben, P100R-C/T-GT | 1 Stück |
| 15288563 | Abnehmbares Anschlusstück, gasdichte Spritze (10 ml) | Ersatzkolben, P10MD-GT | 1 Stück |
| 15268563 | Spritzennadeln (5 ml), gasdichte Spritze | Ersatzkolben, P5MD-GT | 1 Stück |
| 10424540 | Spritzennadeln (500 μl), gasdichte Spritze mit fester oder abnehmbarer Nadel | Ersatzkolben, P500-GT | 1 Stück |
| 15208573 | Spritze 009472, 009462 | Ersatzkolben, P25MD-GT | 1 Stück |
| 15238573 | Spritzennadeln (250 μl), CTC Gasdichte Spritze | Ersatzkolben, P250F-CTC-GT | 1 Stück |
| 15228573 | Spritzennadeln (25 μl), CTC Gasdichte Spritze | Ersatzkolben, P25F-CTC-GT | 1 Stück |
| 15208543 | Spritzenmodelle SG-003988, SG-003985, 25 μL | Ersatzkolben, P25R-C/T-GT | 1 Stück |
| 15288543 | 100 μL Gasdichte Spritze mit fester Nadel für Carlo Erba , CTC , Fisons Autosampler | Ersatzkolben, P100F-C/T-GT | 1 Stück |
| 15278533 | 10 μL Gasdichte Spritze mit abnehmbarer Nadel für CTC/Carlo Erba/Fisons Autosampler | Ersatzkolben, 10R-C/T-GT | 2 Stück |
| 15268543 | Spritzennadeln (50 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel | Ersatzkolben, P50F-C/T-GT | 1 Stück |
| 15238553 | Spritzennadeln (250 μl), gasdichte Spritze | Ersatzkolben, P250R-C/T-GT | 1 Stück |
| 15268533 | Feste Nadel, gasdichte Spritze (10 μl) | Ersatzkolben, P10F-BT-GT | 1 Stück |
| 15228543 | Spritzennadeln (25 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel | Ersatzkolben (alte Ausführung), P25F-BT-GT | 1 Stück |
| 15298543 | Spritze; 100 μl | Kolben | 1 Stück |
| 10897130 | Rheodyne und Valco Ventile | Nur 50 ml-Ersatzkolben | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10525749
Leverandør
Trajan™
Leverandørnr.
031830
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Zur Verwendung mit gasdichten SGE-Spritzen.
- Verwenden Sie die Teilenummer der SGE Spritze, um einen Ersatzkolben zu finden.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttyp | Kolben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | P250-GT Code-Spritze (250 μl) |
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?