Learn More
Trajan™ Ersatzkolben
Artikelnummer. 10897130
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 μL Abnehmbare geführte Kolbenspritze
10 μL Gasdichte Spritze mit abnehmbarer Nadel für CTC/Carlo Erba/Fisons Autosampler
10 μL Gasdichter Autosampler mit fester Nadel
100 μL Gasdichte Spritze mit fester Nadel für Carlo Erba , CTC , Fisons Autosampler
Abnehmbares Anschlusstück, gasdichte Spritze (10 ml)
Feste Nadel, gasdichte Spritze (10 μl)
Gasdichte Spritze mit abnehmbarer Nadel (10 μl)
P250-GT Code-Spritze (250 μl)
Rheodyne und Valco Ventile
Spritze 009472, 009462
Spritze; 100 μl
Spritzenmodelle SG-003987, SG-003988, 25 μL
Spritzenmodelle SG-003988, SG-003985, 25 μL
Spritzennadeln (10 μl)
Spritzennadeln (10 μl), feste, gasdichte Spritze
Spritzennadeln (100 μl), gasdichte Spritze
Spritzennadeln (100 μl), gasdichte Spritze mit abnehmbarer Nadel
Spritzennadeln (25 μl), CTC Gasdichte Spritze
Spritzennadeln (25 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel
Spritzennadeln (25 μl), gasdichte Spritze mit fester oder abnehmbarer Nadel
Spritzennadeln (250 μl), CTC Gasdichte Spritze
Spritzennadeln (250 μl), gasdichte Spritze
Spritzennadeln (5 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel
Spritzennadeln (5 ml), gasdichte Spritze
Spritzennadeln (50 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel
Spritzennadeln (500 μl), CTC Gasdichte Spritze
Spritzennadeln (500 μl), gasdichte Spritze mit fester oder abnehmbarer Nadel
Produkttyp:
Ersatzkolben (alte Ausführung), P25F-BT-GT
Ersatzkolben, 10A-VP
Ersatzkolben, 10R-C/T-GT
Ersatzkolben, P10-GP-GT
Ersatzkolben, P100-GT
Ersatzkolben, P100F-C/T-GT
Ersatzkolben, P100R-C/T-GT
Ersatzkolben, P10F-BT-GT
Ersatzkolben, P10F-C/T-GT
Ersatzkolben, P10MD-GT
Ersatzkolben, P10R-GT
Ersatzkolben, P25-GT
Ersatzkolben, P250F-CTC-GT
Ersatzkolben, P250R-C/T-GT
Ersatzkolben, P25F-C/T-GT
Ersatzkolben, P25F-CTC-GT
Ersatzkolben, P25MD-GT
Ersatzkolben, P25R-C/T-GT
Ersatzkolben, P500-GT
Ersatzkolben, P500F-CTC-GT
Ersatzkolben, P50F-C/T-GT
Ersatzkolben, P5F-PE-GT
Ersatzkolben, P5MD-GT
Kolben
Nur 50 ml-Ersatzkolben
Unit Size:
1 Stück
2 Stück
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Zur Verwendung mit (Geräte) Produkttyp unitSize
10897130 Rheodyne und Valco Ventile Nur 50 ml-Ersatzkolben 1 Stück
15208533 10 μL Abnehmbare geführte Kolbenspritze Ersatzkolben, P10-GP-GT 1 Stück
15248573 Spritzennadeln (500 μl), CTC Gasdichte Spritze Ersatzkolben, P500F-CTC-GT 1 Stück
15258533 10 μL Gasdichter Autosampler mit fester Nadel Ersatzkolben, P10F-C/T-GT 2 Stück
10274982 Spritzennadeln (10 μl) Ersatzkolben, 10A-VP 1 Stück
15298523 Spritzennadeln (10 μl), feste, gasdichte Spritze Ersatzkolben, P10F-C/T-GT 1 Stück
12801901 Spritzennadeln (5 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel Ersatzkolben, P5F-PE-GT 1 Stück
15218543 Spritzenmodelle SG-003987, SG-003988, 25 μL Ersatzkolben, P25F-C/T-GT 1 Stück
15298533 Spritzennadeln (25 μl), gasdichte Spritze mit fester oder abnehmbarer Nadel Ersatzkolben, P25-GT 1 Stück
15248533 Gasdichte Spritze mit abnehmbarer Nadel (10 μl) Ersatzkolben, P10R-GT 2 Stück
12841901 Spritzennadeln (100 μl), gasdichte Spritze Ersatzkolben, P100-GT 1 Stück
10388254 Spritzennadeln (100 μl), gasdichte Spritze mit abnehmbarer Nadel Ersatzkolben, P100R-C/T-GT 1 Stück
15288563 Abnehmbares Anschlusstück, gasdichte Spritze (10 ml) Ersatzkolben, P10MD-GT 1 Stück
15268563 Spritzennadeln (5 ml), gasdichte Spritze Ersatzkolben, P5MD-GT 1 Stück
10424540 Spritzennadeln (500 μl), gasdichte Spritze mit fester oder abnehmbarer Nadel Ersatzkolben, P500-GT 1 Stück
15208573 Spritze 009472, 009462 Ersatzkolben, P25MD-GT 1 Stück
15238573 Spritzennadeln (250 μl), CTC Gasdichte Spritze Ersatzkolben, P250F-CTC-GT 1 Stück
15228573 Spritzennadeln (25 μl), CTC Gasdichte Spritze Ersatzkolben, P25F-CTC-GT 1 Stück
15208543 Spritzenmodelle SG-003988, SG-003985, 25 μL Ersatzkolben, P25R-C/T-GT 1 Stück
15288543 100 μL Gasdichte Spritze mit fester Nadel für Carlo Erba , CTC , Fisons Autosampler Ersatzkolben, P100F-C/T-GT 1 Stück
15278533 10 μL Gasdichte Spritze mit abnehmbarer Nadel für CTC/Carlo Erba/Fisons Autosampler Ersatzkolben, 10R-C/T-GT 2 Stück
15268543 Spritzennadeln (50 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel Ersatzkolben, P50F-C/T-GT 1 Stück
15238553 Spritzennadeln (250 μl), gasdichte Spritze Ersatzkolben, P250R-C/T-GT 1 Stück
15268533 Feste Nadel, gasdichte Spritze (10 μl) Ersatzkolben, P10F-BT-GT 1 Stück
15228543 Spritzennadeln (25 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel Ersatzkolben (alte Ausführung), P25F-BT-GT 1 Stück
10525749 P250-GT Code-Spritze (250 μl) Kolben 1 Stück
15298543 Spritze; 100 μl Kolben 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Product Code. 10897130 Supplier Trajan™ Supplier No. 031820
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ersatzkolben sind für alle SGE gasdichten Spritzen erhältlich.
  • Zur Verwendung mit gasdichten SGE-Spritzen.
  • Verwenden Sie die Teilenummer der SGE Spritze, um einen Ersatzkolben zu finden.
Specifications
Kanülen-Gauge 22 G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,028 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.71 mm
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Produkttyp Nur 50 ml-Ersatzkolben
Modell Gehäuse 50R-GT-LC
Menge Je
Volumen (metrisch) 50 μl
Art der Kanülenspitze Abnehmbares LC
Zur Verwendung mit (Geräte) Rheodyne und Valco Ventile