Learn More
Trajan™ X5 Needle, 1-2.5ml, 50mm, Bevel Tip 26 Gauge .
Entwickelt für die Injektion bis zu 1 ml mit hoher Präzision und Genauigkeit
Marke: Trajan™ 039110
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Hohe Präzision und Genauigkeit für Injektionen mit kleinen Volumina
- Schräge Spitze
- Für die Verwendung mit 1 bis 2.5 ml-Spritzen
Spezifikation
23 G | |
0.024 Zoll | |
0.63 mm | |
Ersatz-Spritzenkolben und -nadel | |
Schräg |
0.012 Zoll | |
0.32 mm | |
1.9 Zoll | |
5/Pckg. | |
Spritze (1 bis 2,5 ml) |