Learn More
Trajan™ Varian 1075/1077 Liners: Splitless
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
174.00 € - 740.00 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 74 mm |
---|---|
Product Type Specs | GC-Einlass-Liner, Splitless Liner mit Aussparungen an beiden Enden |
Innendurchmesser (metrisch) | 2 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 6.3 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Varian 1075/1077 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10238670
|
Trajan™
092024 |
5/Pckg. |
174.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12954071
|
Trajan™
092228 |
25/Pckg. |
740.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit Varian-Geräten
Spezifikation
74 mm | |
2 mm | |
Varian 1075/1077 |
GC-Einlass-Liner, Splitless Liner mit Aussparungen an beiden Enden | |
6.3 mm |