Learn More
Tocris Bioscience™ SGS 518 oxalate
Selective 5-HT6 antagonist
Marke:  Tocris Bioscience™ 368810
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13413424
  • 205.92 € / 10 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 02-05-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Selective antagonist of the 5-HT 6 subtype of the serotonin receptor. Useful for the treatment of cognitive impairment that is associated with schizophrenia and Alzheimer's disease.
Spezifikation
Spezifikation
SGS 518 oxalate
>98
10mg
SGS 518 oxalate
510.51