Learn More
SH2D4A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15957-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885364
  • 329.85 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab
16-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
SH2D4A inhibits estrogen-induced cell proliferation by competing with PLCG for binding to ESR1, blocking the effect of estrogen on PLCG and repressing estrogen-induced proliferation. SH2D4A may play a role in T-cell development and function.
Spezifikation
Spezifikation
SH2D4A
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9H788
Protein SH(2)A, SH2 domain containing 4A, SH2A, SH2D4A
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
63898
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
SH2D4A
Liquid
SH2D4A
SH2D4A Fusion Protein Ag8713
Antigen Affinity Chromatography