missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SH3BGR Antibody (1B12), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18490660 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18490660 0.1 mg 0.01 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18490660 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00006450M05

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

SH3BGR Monoclonal antibody specifically detects SH3BGR in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SH3BGR
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1B12
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer AAH06371
Gen-Alias 21-GARP21-glutamic acid-rich protein, 21-Glutamic Acid-Rich Protein (21-GARP)10SH3-binding domain and glutamic acid-rich protein, SH3 domain binding glutamic acid-rich protein, SH3 domain-binding glutamic acid-rich protein, SH3BGR protein, SH3GBR
Wirtsspezies Mouse
Immunogen SH3BGR (AAH06371, 1 a.a. ~ 239 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MPLLLLGETEPLKLERDCRSPVEPWAAASPDLALACLCHCQDLSSGAFPNRGVLGGVLFPTVEMVIKVFVATSSGSIAIRKKQQEVVGFLEANKIDFKELDIAGDEDNRRWMRENVPGEKKPQNGIPLPPQIFNEEQYCGDFDSFFSAKEENIIYSFLGLAPPPDSKGSEKAEEGGETEAQKEGSEDVGNLPEAQEKNEEEGETATEETEEIAMEGAEGEAEEEEETAEGEEPGEDEDS
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6450
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.