missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Humanes SH3RF2, Synthetisches Peptid, Invitrogen™

Synthetisches Peptid

Marke:  Invitrogen™ PEP1127

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15245129

  • 130.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

SH3RF2 Synthetisches Peptid, PEP-1127, von Invitrogen.

Dieses Peptid stimmt mit den 17 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem SH3RF2 überein. PEP-1127 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 21013 verwendet werden.
Spezifikation

Spezifikation

153769
gereinigt
Human SH3RF2
-20 °C
Flüssig
Blockierungs-Assay, Kontrolle
No
Peptid
RUO - research use only
Human
Q8TEC5
200 μg/ml
Synthetisches Peptid
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
SH3RF2
0.02 % Natriumazid
50 μ g
PBS
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote