missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human SH3TC1. The SH3TC1 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The SH3TC1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP1-93978. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 54436 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | Chromatography |
| Reinheit | >80% |
| Konzentration | 0.5mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gensymbol | SH3TC1 |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?