Learn More
Buerkle™ Fotoschale mit flacher Form und Bodenrillen, Randform abgerundet
Codice prodotto. 10648311 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Abmessungen (L x B x H):
180 x 230 x 40 mm
240 x 320 x 50 mm
320 x 370 x 50 mm
370 x 470 x 60 mm
480 x 580 x 60 mm
590 x 680 x 70 mm
Farbe:
Rot
Weiß
schwarz
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Abmessungen (L x B x H) Farbe unitSize
10648311 320 x 370 x 50 mm schwarz 1 Stück
10222011 180 x 230 x 40 mm Weiß 1 Stück
10090491 180 x 230 x 40 mm Rot 1 Stück
10232011 240 x 320 x 50 mm Weiß 1 Stück
10108281 240 x 320 x 50 mm Rot 1 Stück
10075220 240 x 320 x 50 mm schwarz 1 Stück
10405441 320 x 370 x 50 mm Weiß 1 Stück
10720832 320 x 370 x 50 mm Rot 1 Stück
10116120 370 x 470 x 60 mm Weiß 1 Stück
10340341 480 x 580 x 60 mm Weiß 1 Stück
10209120 590 x 680 x 70 mm Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10648311 missing translation for 'mfr' Buerkle™ missing translation for 'supplierNo' 42023024
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Diese Fotoschale mit flacher Form und Bodenrillen, Randform abgerundet aus hochwertigem PVC eignet sich hervorragend als Fotoschale/Entwicklerschale. Die erhabenen Bodenrillen verhindern das Festkleben von Fotopapier am Schalenboden. Über die Schalenecken lässt sich Flüssigkeit gut ausgießen.
Diese Fotoschalen aus PVC zeichnen sich durch eine Vielfalt an Formen und Farben aus. Lieferbar in niederer oder hoher Ausführung, mit oder ohne Bodenrillen, in ansprechenden, hochglänzenden Farben – weiß, rot und schwarz. Die Ausführung mit Bodenrillen eignet sich hervorragend als Fotoschale/Entwicklerschale. Die erhabenen Bodenrillen verhindern das Festkleben von Fotopapier am Schalenboden. Über die Schalenecken lässt sich Flüssigkeit gut ausgießen. Die Ausführung ohne Bodenrillen eignet sich für universelle Labor- oder Lagerzwecke. Wichtig: Die Fotoschalen sind aus hochwertigem PVC gefertigt.
  • PVC
  • Dickwandig, bruchfest
  • Weitgehend säure- und laugenbeständig
  • Nicht für Wärmeschrank oder Geschirrspülmaschine geeignet
  • Temperaturbeständig von -30°C bis max. +60°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Abmessungen (L x B x H) 320 x 370 x 50 mm
Beschreibung Fotoschalen
Farbe schwarz
Höhe (metrisch) 50 mm
Länge (metrisch) 260 mm (innerer Sockel), 320 mm (äußerer Sockel)
Material PVC
Typ Flach
Breite (metrisch) 320 mm (Innensockel), 370 mm (Außenrand)
Enthält Rippen unten
Höhe (angloamerikanisch) 1,96 in.
Form Rechteckig
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.