Description
- PVC
- Flache Form
- Dicke Seiten, bruchsicher
- Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -30 bis +70°C
Specifications
Specifications
| Abmessungen (L x B) | Innere Basis: 310 x 410 mm; äußerer Rand: 370 x 470 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Höhe (metrisch) | 60 mm |
| Länge (metrisch) | 310 mm (innerer Sockel), 370 mm (äußerer Sockel) |
| Material | PVC |
| Typ | Flach |
| Breite (metrisch) | 410 mm (innerer Sockel), 470 mm (äußerer Sockel) |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,36 in. |
| Form | Rechteckig |