Learn More
Buerkle™ Flache Laborschüssel aus Metall
Artikelnummer. 17564286 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
2,5 l
3 l
5 l
6 l
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17564286 1 l 1 Stück
17574286 2 l 1 Stück
17584286 2,5 l 1 Stück
17594286 3 l 1 Stück
17504296 5 l 1 Stück
17514296 6 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17564286 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 42080020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Edelstahlschüssel eignet sich ideal für die Desinfektion von Geräten sowie für den Transport verschiedener Geräte oder Proben.
  • Zum Reinigen, Desinfizieren, Sterilisieren oder Lagern von Laborbesteck
  • Widerstandsfähig und hygienisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 l
Abmessungen (L x B x H) 200 x 150 x 50 mm
Höhe (metrisch) 50 mm
Länge (metrisch) 200 mm
Material Metall
Breite (metrisch) 150 mm
Länge (angloamerikanisch) 7,9 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (angloamerikanisch) 5,9 in.
Kapazität (angloamerikanisch) 0,3 gal.