Learn More
Epredia™ Shandon™ Biopsieverarbeitungs-/Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen
Unterstützen Sie den Prozess der schnellen und zuverlässigen Beschriftung von Biopsaten mit Epredia™ Shandon™ Biopsieverarbeitungs-/Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen.
145.43 € - 185.09 €
Spezifikation
Poren | Small Square Pore |
---|---|
Schreibflächenwinkel | 45° |
Produkttyp | Biopsy Cassette |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12943765
|
Epredia™
B1000730AQ |
Aqua |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12593926
|
Epredia™
B1000730BL |
Blue |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12953765
|
Epredia™
B1000730FGR |
Fluorescent Green |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12963765
|
Epredia™
B1000730FPK |
Fluorescent Pink |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12973765
|
Epredia™
B1000730FYW |
Fluorescent Yellow |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12583926
|
Epredia™
B1000730GR |
Green |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12983765
|
Epredia™
B1000730GY |
Gray |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12993765
|
Epredia™
B1000730LI |
Lilac |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12903775
|
Epredia™
B1000730OR |
Orange |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12913775
|
Epredia™
B1000730PE |
Peach |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12573926
|
Epredia™
B1000730PK |
Pink |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12923775
|
Epredia™
B1000730TN |
Tan |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12563926
|
Epredia™
B1000730WH |
White |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15135944
|
Epredia™
B1000730YW |
Yellow |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Unterstützen Sie den Prozess der schnellen und zuverlässigen Beschriftung von Biopsaten mit Thermo Scientific™ Shandon™ Biopsieverarbeitungs-/Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen. Diese Kassetten sind für den Gebrauch mit dem MicroWriter Kassetten-Beschriftungsgerät oder für eine praktische Lagerung vorgesehen.
- Flache Schreibfläche mit 45°-Winkel
- Verschlussdeckel mit zwei Scharnieren
- Öffnung vorne oder hinten
Bestellinformationen:
- Verpackt in 75 Kassettenröhrchen
Spezifikation
Small Square Pore | |
45° | |
Biopsy Cassette |