Learn More
Epredia™ Shandon™ Biopsieverarbeitungs-/Einbettkassetten II
Sichern Sie Biopsate während der Verarbeitung und Einbettung mit dem Spezialdesign der Epredia™ ShandonTM Biopsieverarbeitungs-/Einbettkassetten II.
100.53 € - 101.78 €
Spezifikation
Poren | Klein und quadratisch |
---|---|
Schreibflächenwinkel | 45° |
Material | Acetalpolymer |
Produkttyp | Biopsy Cassette |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12700928
|
Epredia™
1001097 |
Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12710928
|
Epredia™
1001105 |
Lila |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Sichern Sie Biopsate während der Verarbeitung und Einbettung mit dem Spezialdesign der Thermo Scientific™ Shandon™ Biopsieverarbeitungs-/Einbettkassetten II.
- Acetalpolymer-Konstruktion
- Verschließbarer, mit zwei Scharnieren angebrachter Deckel
- Kassetten-Schreibfläche mit einer Neigung von 45°
- Kleine quadratische Löcher
- In verschiedenen Farben erhältlich
Bestellhinweise:
- Lieferung in Kartons mit je 500 Kassetten mit angebrachten Deckeln
Spezifikation
Klein und quadratisch | |
45° | |
Acetalpolymer | |
Biopsy Cassette |