Learn More
Epredia™ Shandon™ Colormark™ Plus Objektträger
Bessere Zelladhäsion mit positiv geladenen Epredia™ Shandon™ Colormark™ Plus Objektträgern.
88.75 € - 690.00 €
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15394592
|
Epredia™
B9992010 |
White | 144/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12996139
|
Epredia™
B9992010AQCS |
Aqua | 1440/Cs. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12906149
|
Epredia™
B9992010BLCS |
Blue | 1440/Cs. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12916149
|
Epredia™
B9992010BOCS |
Burnt Orange | 1440/Cs. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12926149
|
Epredia™
B9992010GLCS |
Gold | 1440/Cs. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12936149
|
Epredia™
B9992010GRCS |
Green | 1440/Cs. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12946149
|
Epredia™
B9992010LVCS |
Lavender | 1440/Cs. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12946219
|
Epredia™
B9992010CS |
Pink | 144/Pk. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12956149
|
Epredia™
B9992010PKCS |
Pink | 1440/Cs. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12966149
|
Epredia™
B9992010RDCS |
Red | 1440/Cs. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12976149
|
Epredia™
B9992010TNCS |
Tan | 1440/Cs. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12986149
|
Epredia™
B9992010YWCS |
Yellow | 1440/Cs. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Bessere Zelladhäsion mit positiv geladenen Thermo Scientific™ Shandon™ Colormark™ Plus Objektträgern. Geeignet für das MicroWriter™ Objektträger-Etikettiergerät.
In verschiedenen Farben erhältlich.
Spezifikation
Glass | |
Microscope Slide |