Learn More
Epredia™ Shandon™ CryoStar NX70 Kryostatsystem mit Vacutome- und Cold-D-Funktion, 220–240 V
Alle ansehen Epredia ProdukteBeschreibung
- Innovatives Design
- Passgenaue Form
- Außergewöhnlich hohe Schnittqualität
- Unübertroffene Ergonomie und Sicherheit
- Die unabhängige Kühlung von Klingenhalter und Probenkopf hält den Schneidbereich auch bei hoher Auslastung auf der eingestellten Temperatur.
- Ein neuartiger Messerträger verbessert die Stabilität und Qualität des Schnittvorgangs.
- Die schnell reagierende Temperaturregelung sorgt für die aktive Kühlung des Probenkopfes, des Klingenhalters und des Kryostabs bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer konstanten Probentemperatur.
- Spezielle flache und hohe Klingenhalter sowie ein separater Messerträger verbessern die Stabilität.
- Eine große, offene Kammer mit heller LED-Beleuchtung bietet einen optimierten Arbeitsbereich für die Anwender und verfügt über achtzehn Gewebestationen sowie ein Schnellgefrier-Peltier-Element zur schnellen und effizienten Probenvorbereitung.
- Ein optionales Kaltdesinfektionssystem ermöglicht die zusätzliche Oberflächendesinfektion in weniger als 60 Minuten, während der Kryostat noch kalt ist.
- Das leichtgängige Handrad erfordert nur minimalen Kraftaufwand bei der Bedienung und minimiert so Beschwerden durch repetitive Bewegungen.
- Motorisierte Schneidemaschinen tragen dazu bei, die Ermüdung des Benutzers zu verringern und Verletzungen durch repetitive Bewegungen zu vermeiden.
- Die körperkonturierte Formgebung positioniert den Benutzer näher an der Kammer, um eine bequeme Haltung einzunehmen und Rücken- und Nackenverspannungen zu reduzieren, die häufig mit der Gefrierschnittuntersuchung einhergehen.
- Integrierte Höhenverstellung (82–112 cm), unterstützt sowohl stehende als auch sitzende Bedienung per Knopfdruck
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Cryostar NX70 Kryostat (nur Gerät) |
| Beleuchtung | Helle LED-Beleuchtung |
| Sektionsbereich | 0,5 μm bis 500 μm |
| Probenrückziehung | 20 μm Probenrückzug beim Rückhub mit optischer Anzeige |
| Länge Vertikalschnitt | 64 mm |
| Konfiguration | HOMPDV: Höhenverstellung, Objektkühlung, Motorbetrieb, Peltier-Element, Kaltdesinfektion, Vakuumsystem |
| Schnittgeschwindigkeit | Einstellbare Schnittgeschwindigkeit von 0 mm/s bis 256 mm/s |
| Elektrische Anforderungen | 220-240V |