Learn More
Epredia™ Shandon™ Einweg-Ausgießformen
Fördern Sie die schnelle Aushärtung des Paraffins mit Epredia™ Shandon™ Einweg-Ausgießformen.
116.00 € - 153.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Base Mold |
---|---|
Material | Plastic |
Tiefe (metrisch) | 5 mm |
Tiefe (angloamerikanisch) | 0.2 in. |
Einwegprodukt | Yes |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12503557
|
Epredia™
41740 |
7 mm | 7 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12559036
|
Epredia™
41741 |
15 mm | 15 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12542696
|
Epredia™
41742 |
24 mm | 24 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12613036
|
Epredia™
41743 |
24 mm | 30 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11356810
|
Epredia™
41744 |
24 mm | 37 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Fördern Sie die schnelle Aushärtung des Paraffins mit Thermo Scientific™ Shandon™ Einweg-Ausgießformen.
- Aus stabilem, transparentem Kunststoff
Spezifikation
Base Mold | |
5 mm | |
Yes |
Plastic | |
0.2 in. |