Learn More
Epredia™ Shandon™ Seziertabletts für erhöhte Sezierbretter
Großzügiger Platz für Instrumente und Flüssigkeitsablauf auf dem Shandon™ Seziertablett für erhöhte Sezierbretter
Marke: Epredia™ 3611403
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Großzügiger Platz für Instrumente und Flüssigkeitsablauf auf dem Thermo Scientific™ Shandon™ Seziertablett für erhöhte Sezierbretter.
- Vier Vertiefungen im Tablettboden dienen zur Aufnahme der erhöhten Sezierbretter Nr. 356 und Nr. 35614
Spezifikation
Seziertablett | |
Groß | |
16 in. |
Polyethylen | |
23 in. |