Learn More
Epredia™ Doppelter Cytofunnel™
Artikelnummer. 12016679 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25/Packung
500/Karton
Packungsgröße:
25 Stück
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12016679 25/Packung 25 Stück
12086689 500/Karton 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12016679 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 5991039
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Optimieren Sie die Zellausbeute mit dem Epredia™ Doppel Cytofunnel™.
Optimieren Sie die Zellausbeute mit dem Thermo Scientific™ Shandon™ Double Cytofunnel™. Einweg-Probenkammern mit weißen Filterkarten und Verschlusskappen.
  • Erzeugung kosteneffektiverer Dünnschichtpräparate im Vergleich zu anderen Dünnschichtverfahren
  • Verringert das Expositionsrisiko gegenüber pathogenen Proben
  • Kürzere Vorbereitungszeit
  • Einwegprodukt – keine zeitaufwändige Dekontamination und Reinigung erforderlich
  • Epredia™ Double Cytofunnel™ BENÖTIGT Epredia™ Cytoclips™
  • Vermindert die Möglichkeit einer Kreuzkontamination
  • Mit Trichtermarkierung entsprechend der Objektträger-Markierung zur bequemen Erkennung
Im Lieferumfang enthalten:
  • Vorangepasste Filterkarte
  • Verschlusskappen
  • Anwenderfreundliche, bebilderte Bedienungsanleitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Menge 25/Packung
Typ Doppelter Cytofunnel™, mit Filterkarten und Verschlusskappen
Volumen (metrisch) 0,05 bis 0,25 ml