Learn More
Epredia™ Ersatzklingen für Shandon Handknochensäge
Klingen zur Verwendung mit der manuellen Knochensäge von Shandon.
Marke:  Epredia™ 1001798
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15210289
  • 46.65 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zersägen Sie verschiedene Knochen leichtgängig, einschließlich des widerstandsfähigen Femurkopfs, mit der Thermo Scientific™ Shandon™ Handknochensäge mit doppeltem Sägeblatt. Diese Säge ermöglicht gleichzeitig zwei parallel angeordnete Schnitte, um eine Knochenscheibe zur weiteren Bearbeitung zu entnehmen.
High-quality blades for use with Shandon Dual Blade Manual Bone Saw
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzsägeblätter, grob Set
Das Ersatzsägeblätterset umfasst Verbindungsstücke
17,8 cm
22,9 cm
Manuelle Knochen-Doppelsäge (1001797)
7 in.
9 in.