Learn More
Epredia™ Ersatzklingen für Shandon Handknochensäge
Klingen zur Verwendung mit der manuellen Knochensäge von Shandon.
46.65 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Manuelle Knochen-Doppelsäge (1001797) |
---|---|
Enthält | Das Ersatzsägeblätterset umfasst Verbindungsstücke |
Länge (angloamerikanisch) | 7 in. |
Länge (metrisch) | 17,8 cm |
Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
Beschreibung
Zersägen Sie verschiedene Knochen leichtgängig, einschließlich des widerstandsfähigen Femurkopfs, mit der Thermo Scientific™ Shandon™ Handknochensäge mit doppeltem Sägeblatt. Diese Säge ermöglicht gleichzeitig zwei parallel angeordnete Schnitte, um eine Knochenscheibe zur weiteren Bearbeitung zu entnehmen.
High-quality blades for use with Shandon Dual Blade Manual Bone Saw.Spezifikation
Manuelle Knochen-Doppelsäge (1001797) | |
7 in. | |
9 in. |
Das Ersatzsägeblätterset umfasst Verbindungsstücke | |
17,8 cm | |
22,9 cm |