Learn More
Epredia™ Shandon™ EA-65 Färbelösung
Artikelnummer. 12647936 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 4L
2 x 1 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12647936 Gehäuse 4L 1 Stück
12519996 2 x 1 l 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12647936 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 6766004
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bringen Sie die Eosin-gefärbten Bestandteile besser zum Ausdruck mit der Epredia™ Shandon™ EA-65 Färbung, die eine geringere Konzentration von Hellgrün enthält.
Bringen Sie die Eosin-gefärbten Bestandteile besser zum Ausdruck mit der Thermo Scientific™ Shandon™ EA-65 Färbung, die eine geringere Konzentration von Hellgrün enthält.
  • Polychromatisches zytoplasmatisches Färbemittel
  • Ideal für dickere, nichtgynäkologische Präparate
  • Biologisches Färbemittel, von der Kommission zertifiziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Zellkomponenten-Färbemittel
Menge Gehäuse 4L