Learn More
Epredia™ Shandon™ Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen
Sichern Sie Gewebeproben während der Verarbeitung und Einbettung mit Epredia™ ShandonTM Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen.
140.11 € - 178.33 €
Spezifikation
Poren | Slotted Pore |
---|---|
Schreibflächenwinkel | 45° |
Produkttyp | Biopsy Cassette |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12903755
|
Epredia™
B1000729AQ |
Aqua |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12654893
|
Epredia™
B1000729BL |
Blue |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12963755
|
Epredia™
B1000729GR |
Green |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12973755
|
Epredia™
B1000729GY |
Gray |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12983755
|
Epredia™
B1000729LI |
Lilac |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12993755
|
Epredia™
B1000729OR |
Orange |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12903765
|
Epredia™
B1000729PE |
Peach |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12913765
|
Epredia™
B1000729PK |
Pink |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12923765
|
Epredia™
B1000729TN |
Tan |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12513537
|
Epredia™
B1000729WH |
White |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12933765
|
Epredia™
B1000729YW |
Yellow |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Sichern Sie Gewebeproben während der Verarbeitung und Einbettung mit Thermo Scientific™ Shandon™ Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen. Die Kassetten sind kompatibel mit Thermo Scientific™ Shandon™ MicroWriter™ Kassetten-Beschriftungsgeräten.
- Acetalpolymer-Kassetten mit einer Schreibfläche mit 45°-Neigung
- Mit Schlitzen
- Verschließbarer, mit zwei Scharnieren angebrachter Deckel
Bestellinformationen:
- Kunststoffmagazine werden in Kisten zu 10 Magazinen mit je 75 Kassetten geliefert
Spezifikation
Slotted Pore | |
45° | |
Biopsy Cassette |