Beschreibung
Bearbeiten Sie größere Probenvolumina bequem mit den Thermo Scientific™ Shandon™ EZ Megafunnel mit Kappen und Objektträgern. Cytofunnel™ für große Probenvolumina bis zu 6 ml.
- Minimiert die Notwendigkeit des Vorzentrifugierens
- Erhöht die Zellausbeute mit einer Zellabscheidungsfläche von 22 x 14,75 mm (325 mm2)
- Können zur Aufarbeitung luftgetrockneter und fixierter Präparate verwendet werden und bieten dadurch wertvolle diagnostische Zusatzinformationen
- Enthält Epredia™ EZ Megafunnel™ Cytoslides™
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 25/Packung |
| Typ | Megafunnel |