missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ EZ Einfach-Cytofunnel™ mit braunen Filterkarten

Verwenden Sie den Epredia™ EZ Cytofunnel™ mit braunen Filterkarten für Probenvolumina von 0,4 ml oder weniger.

Marke:  Epredia™ A78710004

224.50 EUR gültig bis 2025-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24124" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 10006318

  • 253.76 € / 40 Stück
Spotlight
Aktionscode 24157 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Bearbeiten Sie Probenvolumina von 0,4 ml oder weniger mit dem Thermo Scientific™ Shandon™ Single Cytofunnel™ mit braunen Filterkarten. Er ist hervorragend für kleinvolumige Proben wie Liquor geeignet

  • Zellsedimentationsfläche mit einem Durchmesser von 6 mm (28 mm2)
  • Vorangepasste braune Filterkarte für niedrige Absorption
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Cytofunnel mit braunen Filterkarten und Verschlusskappen
40/Packung
Cytofunnel mit brauner Filterkarte
0,4 mL
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt