Learn More
Epredia™ Shandon™ Präparierschere mit feinen Spitzen
Erzielen Sie eine gleichbleibende Qualität beim Sezieren mit der Epredia™ Shandon™ Präparierschere mit feinen Spitzen.
Marke: Epredia™ 11999
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Erzielen Sie eine gleichbleibende Qualität beim Sezieren mit der Thermo Scientific™ Shandon™ Präparierschere mit feinen Spitzen. In Premium- oder Standardausführung verfügbar.
- Jedes Instrument wird zunächst entsprechend gehärtet und danach passiviert
- Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt
- Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Vorgaben
- Garantiert ohne Material- und Fertigungsmängel
Spezifikation
Dissecting Scissors | |
Standard | |
11.4 cm |
Angled | |
4.5 in. | |
Fine Point |