Learn More
Epredia™ Shandon™ Instant-Eosin
Erzielen Sie brillante und konsistente Färbungen mit Epredia™ Shandon™ Instant Eosin.
294.00 € - 299.00 €
Spezifikation
Kompatibilität | Alumhämatoxylin-Färbemittel |
---|---|
Produkttyp | Eosin, Wässrig |
Lösungstyp | wässrig |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Lösungstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Lösungstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12697926
|
Epredia™
6765040 |
Alkoholisch |
299.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10046318
|
Epredia™
6765540 |
wässrig |
294.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Erzielen Sie brillante und konsistente Färbungen mit Thermo Scientific™ Shandon™ Instant Eosin.
- Stabil und niederschlagsfrei, kein Filtern erforderlich
- pH-Wert auf maximale Farbstoffaufnahme eingestellt
- Ergiebiges Pulver, unbegrenzt lagerbar
- Mit allen Alaun-Hämatoxylinfärbemitteln kompatibel
Spezifikation
Alumhämatoxylin-Färbemittel | |
Eosin, Wässrig | |
wässrig | |
Flüssig |