Learn More
Epredia™ Shandon™ Microsette™ Biopsiekassetten in Magazinen
Gewährleisten Sie maximalen Flüssigkeitsaustausch, selbst bei Nadelbiopsien, mit den Epredia™ Shandon™ Microsette™ Biopsiekassetten in Magazinen.
318.03 € - 366.00 €
Spezifikation
Poren | Kleine runde Pore |
---|---|
Schreibflächenwinkel | 45 ° |
Länge (metrisch) | 25 mm |
Breite (metrisch) | 30 mm |
Material | Acetal-Polymer |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12963775
|
Epredia™
B1000731BL |
Blau |
366.00 €
750 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12903785
|
Epredia™
B1000731LI |
Lila |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12913785
|
Epredia™
B1000731OR |
Orange |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12933785
|
Epredia™
B1000731PK |
Pink |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12953785
|
Epredia™
B1000731WH |
White |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Gewährleisten Sie maximalen Flüssigkeitsaustausch, selbst bei Nadelbiopsien, mit den Thermo Scientific™ Shandon™ Microsette™ Biopsiekassetten in Magazinen. Diese Kassetten aus Acetalpolymer können mit Thermo Scientific™ Shandon™ MicroWriter™ Kassetten-Beschriftungsgeräten verwendet werden.
- Die Öffnungen haben einen Durchmesser von nur 0.26 mm
- Große Fächer, 25 x 30 mm
- Keine Biopsieschwämme erforderlich Die Schreibfläche der Kassetten befindet sich in einem 45°-Winkel Verpackt in 10 Röhrchen mit je 75 Kassetten
Spezifikation
Kleine runde Pore | |
25 mm | |
Acetal-Polymer |
45 ° | |
30 mm | |
Biopsiekassette |