Learn More
Epredia™ Shandon™ Multi Spot Objektträger
Dank einer Beschichtung, die mehrmaliges Reinigen ermöglicht, können Sie die Epredia™ Shandon™ Multi-Spot Objektträger waschen und wiederverwenden.
113.22 € - 141.00 €
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Typ | Multispot-Objektträger |
Länge (metrisch) | 76 mm |
Breite (metrisch) | 26 mm |
Farbe | Plain |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12550057
|
Epredia™
9991090 |
6mm Wells |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12658026
|
Epredia™
9991095 |
9mm Wells |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Dank einer Beschichtung, die mehrmaliges Reinigen ermöglicht, können Sie die Thermo Scientific™ Shandon™ Multi-Spot Objektträger waschen und wiederverwenden.
Spezifikation
Glas | |
76 mm | |
Plain |
Multispot-Objektträger | |
26 mm |