Learn More
Epredia™ Shandon™ Sezierbrett aus Neopren-Kork-Mischung
Mit diesen Sezierbrettern aus Neopren-Kork-Mischung arbeiten Sie auf einer beständigen, gegen Schnitte unempfindlichen Oberfläche.
Marke:  Epredia™ 36119
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13459386
  • 151.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Shandon™ Sezierbrettern aus Neopren-Kork-Mischung arbeiten Sie auf einem Träger aus marineüblichem Sperrholz, der mit einer beständigen, gegen Schnitte unempfindlichen Oberfläche versehen ist.
  • Mit Permanentkleber aufgebrachte 0,25 Zoll (6 mm) Schicht aus Neopren-Kork
  • Besteht aus Mischkautschuk und Kork, der ein gründliches Spülen ermöglicht und absorptionsbeständig ist
  • Schnittfeste Oberfläche
  • Durch Gummipuffer an jeder Ecke wird die Schneidefläche auf 1,5 Zoll (3,8Cm) erhöht
  • Die große Platine hat die Abmessungen 16 lang × 23 breit × 0,75 Zoll hoch (40,6 × 58,4 × 1,9 cm)
  • Die kleine Platine hat die Abmessungen 12 lang × 16 breit × 0,75 Zoll hoch (50,5 × 40,6 × 1,9 cm)
Bestellinformationen:
Passt auf Woll Ablaufseziertablett Nr. 360
Spezifikation
Spezifikation
Präparierbretter
Klein
12 in.
16 in.
0,75 in.
Mischkautschuk und Kork
12 x 16 x 0,75 in. (30,5 x 40,6 x 1,9 cm)
30,5 cm
40,6 cm
1,9 cm