Learn More
Epredia™ Shandon Sezierbretter™ aus Polyethylen
Chirurgische Schneiden bleiben mit diesen Sezierbrettern aus Polyethylen scharf. Erhältlich mit undurchsichtig weißer oder blauer Oberfläche.
Marke: Epredia™ B361192
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Chirurgische Schneiden bleiben mit Thermo Scientific™ Shandon™ Sezierbrettern aus Polyethylen scharf; erhältlich mit undurchsichtiger weißer oder blauer Oberfläche.
Eigenschaften:- Das beständige Polyethylenbrett hat eine Stärke von 1.9 cm (0.75 Zoll) und ist leicht zu reinigen.
- Die undurchsichtig weiße Oberfläche bietet einen hervorragenden Untergrund zum Schneiden von chirurgischen oder Forschungsproben.
- Dank der blauen Oberfläche können Proben direkt auf dem Brett fotografiert werden.
- Das große Brett misst 40.6 x 58.4 x 1.9 cm (16 x 23 x 0.75 Zoll)
- Das kleine Brett misst 30.48 x 40.64 x 1.905 cm (12 x 16 x 0.75 Zoll)
Spezifikation
Dissecting Boards and Pins | |
Polyethylene | |
12 x 16 x 0.75 in. (30.5 x 40.6 x 1.9 cm) | |
30.5 cm | |
40.6 cm | |
1.9 cm |
Blue | |
Small | |
12 in. | |
16 in. | |
0.75 in. |