Learn More
Epredia™ Shandon™ Polysine-Objektträger
Erzielen Sie hervorragende Zell- und Gewebeadhäsion mit Epredia™ Shandon™ Polysine Objektträgern.
Marke: Epredia™ 6776216
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90719kg
Beschreibung
Erzielen Sie hervorragende Zell- und Gewebeadhäsion mit Thermo Scientific™ Shandon™ Polysine Objektträgern.
- Polysine stellt eine hochentwickelte Permanentbeschichtung für Objektträger dar
- Dabei verwendete Chemikalien üben elektrostatische und chemische Anziehungskräfte auf Zellen und Gewebe aus.
Spezifikation
Microscope Slide | |
Polysine | |
Blau | |
Blau; 144/Packung |