Learn More
Epredia™ Shandon™ Polysine-Objektträger
Erzielen Sie hervorragende Zell- und Gewebeadhäsion mit Epredia™ Shandon™ Polysine Objektträgern.
98.75 € - 690.00 €
Spezifikation
Material Polysine
Typ Microscope Slide
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12637976
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
6776215
Weiß; 144/Packung Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12618106
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
6776215CS
Weiß; 1440/Karton Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12647976
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
6776216
Blau; 144/Packung Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Erzielen Sie hervorragende Zell- und Gewebeadhäsion mit Thermo Scientific™ Shandon™ Polysine Objektträgern.
  • Polysine stellt eine hochentwickelte Permanentbeschichtung für Objektträger dar
  • Dabei verwendete Chemikalien üben elektrostatische und chemische Anziehungskräfte auf Zellen und Gewebe aus.
Spezifikation
Spezifikation
Polysine
Microscope Slide