Learn More
Epredia™ Shandon™ gerade Metzenbaum-Schere
Entscheiden Sie sich wegen ihrer Qualität und Präzision für die Epredia™ ShandonTM gerade Metzenbaum-Schere, in Premium- und Standardausführung erhältlich.
Marke: Epredia™ 79201
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Für Präzision und Qualität verwenden Sie die Thermo Scientific™ Shandon™ gerade Metzenbaum-Schere, in Premium- und Standardausführung erhältlich.
Gleichbleibende Qualität- Jedes Instrument wird zunächst entsprechend gehärtet und danach passiviert
- Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt
- Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Vorgaben
- Alle Instrumente sind garantiert mängelfrei sowohl in Bezug auf das Material als auch in Bezug auf die Ausführung
Spezifikation
Metzenbaum Scissors | |
Premium | |
14 cm |
Straight | |
5.5 in. |