Learn More
Thermo Scientific™ Shandon™ gerade scharfe/scharfe Präparierschere
Für Präzision und die Qualität schneiden Sie mit der Thermo Scientific™ Shandon™ geraden scharfen/scharfen Präparierschere, in Premium- und Standardausführung erhältlich.
12.90 € - 89.15 €
Spezifikation
Klingenausführung Straight
Spitzenform Sharp/Sharp
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Qualität Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Qualität Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15654444
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
28301
Standard 11.4cm
12.90 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
02-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
15222888
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
728301
Premium 11.4cm
81.90 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
18-01-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
15242888
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
728302
Premium 14cm
75.30 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
17-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
15252888
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
728303
Premium 16.5cm
89.15 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
07-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Konstante Qualität
  • Jedes Instrument wird zunächst entsprechend gehärtet und danach passiviert
  • Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt
  • Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Vorgaben
  • Garantiert ohne Material- und Fertigungsmängel
Spezifikation
Spezifikation
Straight
Sharp/Sharp
Sicherheitsdatenblatt (SDS)