Learn More
Epredia™ Shandon™ chirurgische Pinzette, 2 x 3 Zähne
Entscheiden Sie sich wegen ihrer Qualität und ihrer Präzision für die Thermo Scientific™ Shandon™ chirurgische Pinzette mit 2 x 3 Zähnen.
Marke: Epredia™ 76603
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Entscheiden Sie sich wegen ihrer Qualität und ihrer Präzision für die Thermo Scientific™ Shandon™ chirurgische Pinzette mit 2 x 3 Zähnen. Die Pinzetten sind in vier Längen und in Premium- und Standardausführung erhältlich.
Merkmale:- Entsprechend gehärtet und passiviert
- Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt
- Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Vorgaben
- Alle Instrumente sind garantiert mängelfrei sowohl in Bezug auf das Material als auch in Bezug auf die Ausführung
Spezifikation
Tissue Thumb Forceps | |
2 x 3 | |
15.2 cm |
Premium | |
6 in. |