Learn More
Epredia™ Shandon™ Ligaturklemme/Arterienklemme
Entscheiden Sie sich wegen ihrer Qualität und Präzision für die Epredia™ ShandonTM Ligaturklemme/Arterienklemme mit geraden Armen und glattem Maul.
Marke: Epredia™ 3120012
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Entscheiden Sie sich wegen ihrer Qualität und Präzision für die Thermo Scientific™ Shandon™ Ligaturklemme/Arterienklemme mit geraden Armen und glattem Maul. In zwei Längen und in Premium- und Standardausführung erhältlich.
- Gerade; glatte Backen
- Entsprechend gehärtet und danach passiviert
- Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt.
- Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Normen, damit wir das bestmögliche Produkt anbieten können.
- Garantiert ohne Material- und Fertigungsmängel
Spezifikation
Arterienklemme | |
Gerade | |
17,8 cm |
Standard | |
7 in. |