Learn More
Honeywell™ SHARPFLEX Liner Handschuhe
Artikelnummer. 15896725
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15896725 9 1 Paar
15876725 7 1 Paar
15886725 8 1 Paar
15806735 10 1 Paar
15816735 11 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15896725 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. 223252209
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Honeywell™ SHARPFLEX Liner-Handschuhe für den Umgang mit schweren Teilen mit hohen Schnittrisiken in trockener Umgebung.
  • Strickhandschuh aus Kompositgarn und Kevlar-Garn
  • Die Stricktechnik verleiht dem Handschuh eine hervorragende Passform und hohe Fingerfertigkeit
  • Das Mischgarn ist zuverlässig und sicher geschützt
  • Das Kelvar-Garn gewährleistet eine Beständigkeit gegen die Kontaktwärme und Schnittrisiken
  • Das innen beschichtete Polyamid bietet einen höheren Komfort und begrenzt den Hautkontakt mit Verbundfaser
  • Beidhändige Verwendung erhöht die Lebensdauer des Handschuhs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420-03 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-16 Mechanische Risiken, EN 407-04 Thermische Risiken
Beschreibung 13 Gauge, Dupont™ Kevlar™ Aramidfasern und Verbundfaser
Farbe Grün, Gelb
Hand Beidseitig tragbar
Material Polyamid
Größe 9
Länge (metrisch) 25 cm