Learn More
Sharpsafe™ Sharpsafe™ Behälter für spitze und scharfe medizinische Abfälle, aus Polypropylen
Zur Verwendung in öffentlichen Bereichen wie Notaufnahmen und ambulanten Kliniken. Sharpsafe™ Polypropylen-Behälter für spitze und scharfe medizinische Abfälle ermöglichen eine einfache Entsorgung und bieten zusätzlichen Schutz für den Anwender als auch die breite Öffentlichkeit. Der geschützte Zugriffsbereich verhindert, dass der Behälter für andere Abfälle verwendet wird, wodurch unnötige Abfallentsorgungskosten vermieden werden.
Marke: Sharpsafe™ 41105430
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.37800kg
Beschreibung
- Einfache Entsorgung spitzer Gegenstände
- Geschützter Zugriffsbereich
- Polypropylen
Spezifikation
Polypropylen | |
BS 7320, AFNOR NX30-500, UN 3291 | |
Yellow | |
4110 | |
Verschluss |
7 l | |
Deckel | |
Gelb | |
Je 1 | |
Zur Verwendung in öffentlichen Bereichen wie Notaufnahmen und ambulanten Kliniken |