Learn More
Sharpsafe™ Polypropylen-Behälter für nicht-medizinische, spitze und scharfe Abfälle
Zur Verwendung in öffentlichen Bereichen wie Notaufnahmen und ambulanten Kliniken. Sharpsafe™ Behälter für spitze und scharfe nichtmedizinische Abfälle aus Polypropylen erfüllen die UN-Normen für den Transport gefährlicher Güter.
3.50 € - 27.05 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12953535
|
Sharpsafe™
41152410 |
13 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12973525
|
Sharpsafe™
41405410 |
2 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12953525
|
Sharpsafe™
41602410 |
1 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- UN-zugelassen
- Sharpsguard
- Rechteckige Form
- Einfach zusammenzubauen
- Gelb mit orangefarbenen Deckeln
- Entspricht BS 7320:1990, UN 3291
- Polypropylen zur Verbrennung oder alternativen Behandlung
Spezifikation
Polypropylen | |
Je 1 | |
Closure |