Learn More
SHARPSGUARD™ cyto Abfallbehälter für spitze und scharfe Gegenstände, aus Polypropylen
Optimal für Operationsräume, Labore und Schleusenkammern mit großen Mengen an zytotoxischen und zytostatischen Abfällen. Der Sharpsguard™ cyto 22 Mehrzweck-Abfallbehälter 17.86 l ermöglicht dank seiner breiten Öffnung das wirtschaftliche und bequeme Entsorgen größerer Gegenstände.
Marke: Daniels Healthcare DD620
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.83700kg
Beschreibung
- Lieferung mit saugfähiger Unterlage
- Feste Polypropylenkonstruktion und Wandstärke
- Bietet hervorragenden Schutz gegen durchstechende scharfe Abfälle und austretende Flüssigkeiten
- Wenn der Behälter bis zur Fülllinie voll ist, muss er sicher verschlossen und entsorgt werden
- Alle mit klaren britischen Standardmarkierungen, Gebrauchsanweisungen und sichtbarer Fülllinie
Spezifikation
Kanülenabwurfbox | |
22 l | |
330 L x 78 B x 345 H (mm) | |
78 mm |
Polypropylen | |
Ideal für zytotoxische und zytostatische Abfälle, die gemäß den Vorschriften von anderem Abfällen aus Gesundheitseinrichtungen getrennt zu entsorgen sind | |
330 mm | |
345 mm |