Learn More
Justrite Einlegeböden für EN-Schrank 226-EN
Artikelnummer. 17782358
Change view
Click to view available options
Farbe:
Edelstahl
Hellgrau
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
17782358 Edelstahl 1 Stück
17792358 Hellgrau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17782358 Lieferant Justrite Lieferanten-Nr. JCB120MY00
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zusätzliches Regalzubehör für EN-Schränke 226-EN. Auswahl zwischen festen oder herausziehenden Einlegeböden aus Edelstahl oder mit Epoxidharzbeschichtung.
  • Justrite Einlegeböden für EN-Schränke 226-EN.
  • Auswahl zwischen festen oder herausziehenden Einlegeböden aus Edelstahl oder mit Epoxidharzbeschichtung.
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) 42 cm
Abmessungen (T x B x H) 3,9 x 109 x 42 cm
Außenhöhe (metrisch) 3,9 cm
Außenbreite (metrisch) 42 cm
Farbe Edelstahl
Material Stahl
Produkttyp Einlegeboden