missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite Einlegeböden für EN-Schrank 226-EN 2903, gelocht
Beschreibung
- Wahlweise Einlegeböden aus Edelstahl oder mit Epoxidharzbeschichtung
- Auswahl zwischen fest installierten oder herausziehbare Einlegeböden
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | EN-Schrank 226-EN 2903 |
| Länge (metrisch) | 49 cm |
| Einschubtyp | Fest installiert |
| Breite (metrisch) | 42 cm |
| Farbe | Hellgrau |
| Material | Stahl |
| Produkttyp | Einlegeboden |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?