Learn More
Thermo Scientific™ Einlegeböden für Heratherm™ Öfen und Inkubatoren
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Perforierte Einlagen mit Drahtgeflecht
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Heratherm Adv Prot Inkubator 180l |
| Typ | Einlegeboden |
| Enthält | 1 Regalboden, 2 Regalbodenträger |
| Material | Edelstahl |
| Anzahl Einschübe | 1 |
| Länge (angloamerikanisch) | 17,2 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 19,8 in. |
| Breite (metrisch) | 50,2 cm |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 19,8 in. |
| Tiefe (metrisch) | 50,2 cm |