Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC inlet liner SGE split/splitless with single
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
77.60 € - 309.00 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 95 mm |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 3.4 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Shimadzu GC-Geräte |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12984001
|
Trajan Scientific and Medical™
09207101 |
Je 1 |
77.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12974001
|
Trajan Scientific and Medical™
092071 |
5/Packung |
309.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Für die Verwendung mit Shimadzu Geräten
Spezifikation
95 mm | |
3.4 mm | |
5 mm | |
Shimadzu GC-Geräte |