Learn More
Invitrogen™ Humanes SHISA9, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1172
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
SHISA9 Synthetisches Peptid, PEP-1172, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 22 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem SHISA9 überein. PEP-1172 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 21058 verwendet werden.Spezifikation
729993 | |
gereinigt | |
Human SHISA9 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
B4DS77 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
SHISA9 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |