Learn More
Scientific Industries SI™ X4 Shock absorbing feet
Rüsten Sie die Standardfüße Ihres Vortex Genie™ mit stoßdämpfenden Sorbothane™ Gummifüßen auf. Die Scientific Industries SI™ Stoßdämpferfüße für Vortex-Genie™ werden mit Schrauben zur einfachen Montage mit einem Standard-Schraubendreher geliefert.
Marke: Scientific Industries SI™ 0K-0236-900
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Passt auf alle Vortex-Genie™ Mischer
- Passt auf Disruptor Genie™
- Mit Gummifüßen und vier Befestigungsschrauben
- Einfache Montage mit Standard-Schraubendreher
- Wenn der untere Verschluss aus schwarzem Kunststoff besteht, können Sie diese Ersatzfüße nicht verwenden. Bestellen Sie bitte Artikelnr. OK-0236-408.
Spezifikation
Stoßdämpfende Gummifüße | |
Sorbothane™ Gummi | |
Vortex-Genie™ Mischer und Disruptor Genie™ | |
4/Pckg. |