Learn More
Honeywell Safety Products™ SHOES BACOU MONT BLANC WHI S2 T37
Marke: Honeywell Safety Products™ 6233216-37/7
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Mont Blanc Sicherheitsschuhe.Schlupfschuh im Mokkasinstil aus Leder, der auf der Überseite nur über wenige Nähte verfügt. Gefütterter und gepolsterter Kragen. Durchstichsichere Zwischensohle. Metallkappe 200J, perforierte Innensohle, Polyurethan, weiß, mit doppellagiger eingespritzter Außensohle. Europäische Richtlinie: 89/686/EWG - EG PSA-Kategorie II – Norm: EN 345-1 – Kennzeichnung: S2/S3 Qualitätssicherung: ISO 9001:2008.
- Größe 37
- Paar