missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Trichter mit kurzem Stiel
Einfaches Umfüllen oder Filtern von Material Witeg™ Trichter mit kurzem Stiel ist langlebig und widerstandsfähig.
Marke: Witeg™ 5 550 070 B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Kurzer Stiel: 70 mm.
- Stiel-AD: 8 mm.
- Trichter
- Borosilikat 3.3.
- DIN 12445
Spezifikation
70 mm | |
Glas | |
70 mm |
8 mm | |
DIN 12445 |