missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOX Antibody [Biotin], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30596579 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30596579 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30596579 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP345355B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SHOX Polyclonal antibody specifically detects SHOX in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SHOX
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias GCFXX-linked, PHOGShort stature homeobox-containing protein, Pseudoautosomal homeobox-containing osteogenic protein, short stature homeobox, short stature homeobox protein, SHOXY
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen short stature homeobox. (Uniprot# O15266)
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6473
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.